Adipinezuur 99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO102810010EA
38.1
EUR
ACRO102810010
ACRO102810250
ACRO102815000
ACRO102810025
Adipinezuur 99%
Adipinezuur
Formule:
HOOC(CH₂)₄COOH MW: 146,14 g/mol Kookpunt: 337 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 151…153 °C Vlampunt: 196 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004420 CAS-nummer: 124-04-9 EINECS: 204-673-3 Merck Index: 13,00163 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 151 to 153 °C |
Water | ≤0.2 % |
Ash | ≤0.0002 % |
Titration with NaOH | ≥99 % |
Color of solution | ≤5 APHA (20g adipic acid + 20 g dist. H2O + 60 g 10% NH3 soln.) |
Nitrate (NO3) | ≤4 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.4 ppm |