Adipinezuur
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Waarschuwing
EHERC10045900EA 65.1 EUR
EHERC10045900
Adipinezuur
Adipinezuur
Formule: HOOC(CH₂)₄COOH
MW: 146,14 g/mol
Kookpunt: 337 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 151 °C
Dichtheid: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 196 °C (gesloten beker)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004420
CAS-nummer: 124-04-9
EINECS: 204-673-3
Merck Index: 13,00163
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/30/2300230.jpg