Adipinezuur, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., NF, FCC, E355, SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Waarschuwing
1.00090.9029EA 0 EUR
1.00090.9029
Adipinezuur, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., NF, FCC, E355, SAFC®
Adipinezuur
Formule: HOOC(CH₂)₄COOH
MW: 146,14 g/mol
Kookpunt: 337 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 151 °C
Dichtheid: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 196 °C (gesloten beker)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004420
CAS-nummer: 124-04-9
EINECS: 204-673-3
Merck Index: 13,00163
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/30/2300230.jpg