Adipinezuur for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18650.1000EA 29.2 EUR
8.18650.1000 8.18650.0100 8.18650.9999
Adipinezuur for synthesis, Sigma-Aldrich®
Adipinezuur
Formule: HOOC(CH₂)₄COOH
MW: 146,14 g/mol
Kookpunt: 337 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 151 °C
Dichtheid: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 196 °C (gesloten beker)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004420
CAS-nummer: 124-04-9
EINECS: 204-673-3
Merck Index: 13,00163
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/30/2300230.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Solubility 15 g/l (20 °C)
Melting Point 151 - 154 °C
Molar Mass 146.14 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 330 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.097 hPa (18.5 °C)
Flash Point 196 °C
Density 1.360 g/cm3 (25 °C)
pH 2.7 (24.9 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 405 °C