Adipinezuur
Leverancier: Molekula
|
Waarschuwing
|
MOLE25163734-1KGEA
0
EUR
MOLE25163734-1KG
MOLE25163734-5KG
Adipinezuur
Adipinezuur
Formule:
HOOC(CH₂)₄COOH MW: 146,14 g/mol Kookpunt: 337 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 151 °C Dichtheid: 1,36 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 196 °C (gesloten beker) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004420 CAS-nummer: 124-04-9 EINECS: 204-673-3 Merck Index: 13,00163 |