Pimelic acid 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO131230250EA 29.6 EUR
ACRO131230250 ACRO131235000 ACRO131231000
Pimelic acid 98%
Pimelic acid
Formule: C₇H₁₂O₄
MW: 160,17 g/mol
Kookpunt: 212 °C (10 mmHg)
Smeltpunt: 103…106 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004425
CAS-nummer: 111-16-0
EINECS: 203-840-8
Merck Index: 12,07585
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 106 °C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %