Pimelic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
A18495.14EA
35.6
EUR
A18495.14
A18495.22
Pimelic acid ≥98%
Pimelic acid
Formule:
C₇H₁₂O₄ MW: 160,17 g/mol Kookpunt: 212 °C (10 mmHg) Smeltpunt: 102…106 °C Dichtheid: 1,329 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004425 CAS-nummer: 111-16-0 EINECS: 203-840-8 Merck Index: 12,07585 |