Suberic acid 99%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO132815000EA 104 EUR
ACRO132815000 ACRO132811000 ACRO132810025
Suberic acid 99%
Suberic acid
Formule: C₈H₁₄O₄
MW: 174,2 g/mol
Kookpunt: 230 °C (15 mmHg)
Smeltpunt: 141…144 °C
Vlampunt: 203 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004428
CAS-nummer: 505-48-6
EINECS: 208-010-9
Merck Index: 12,09031
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 144 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Elemental Analysis 6.22 to 7.02 % (N)