Diethyl suberate ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
A14735.36EA
945
EUR
A14735.36
A14735.30
A14735.18
Diethyl suberate ≥99%
Diethyl suberate
Formule:
C₁₂H₂₂O₄ MW: 230,3 g/mol Kookpunt: 282…283 °C Smeltpunt: 5 °C Dichtheid: 0,980 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00009217 CAS-nummer: 2050-23-9 EINECS: 218-084-4 |