Azelaic acid 98%
Leverancier: Thermo Scientific
ACRO401521000EA
79
EUR
ACRO401521000
ACRO401525000
ACRO401520250
Azelaic acid 98%
Azelaic acid
Formule:
C₉H₁₆O₄ MW: 188,22 g/mol Kookpunt: 237 °C (20hPa) Smeltpunt: 98…103 °C Vlampunt: 215 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004432 CAS-nummer: 123-99-9 EINECS: 204-669-1 Merck Index: 13,00908 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |