Azelaic acid tech. 80%, Technical Grade
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
A17271.36EA
38.6
EUR
A17271.36
A17271.0E
Azelaic acid tech. 80%, Technical Grade
Azelaic acid
Formule:
C₉H₁₆O₄ MW: 188,22 g/mol Kookpunt: 286 °C (100 mmHg) Smeltpunt: ∼ 102 °C Dichtheid: 1,225 Vlampunt: 215 °C (419 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004432 CAS-nummer: 123-99-9 EINECS: 204-669-1 Merck Index: 13,00908 |