Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
Dipotassium oxalate monohydrate, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Sigma-Aldrich
Waarschuwing
SIALP0963-100GEA 32.8 EUR InStock
SIALP0963-100G SIALP0963-500G
Dipotassium oxalate monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dipotassium oxalate monohydrate
Formule: (COOK)₂·H₂O
MW: 184,23 g/mol
Smeltpunt: 356 °C
Dichtheid: 2,154 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00150033
CAS-nummer: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07820
Order Now
Bestelling
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal