Disodium oxalate 98.5%, Extra Pure
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO207720025EA 247 EUR
ACRO207720025 ACRO207721000 ACRO207725000
Disodium oxalate 98.5%, Extra Pure
Disodium oxalate
Formule: Na₂C₂O₄
MW: 134 g/mol
Smeltpunt: 250…270 °C (ontbinding)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00012465
CAS-nummer: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 12,08795
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White Powder
Loss on drying ≤0.1 % (105°C, 2 h)
Titration with KMnO4 ≥98.0 %
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)