Disodium oxalate ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A11648.22EA 35.4 EUR
A11648.22 A11648.0E A11648.36
Disodium oxalate ≥99%
Disodium oxalate
Formule: Na₂C₂O₄
MW: 134 g/mol
Smeltpunt: ∼ 250…270 °C (ontbinding)
Dichtheid: 2,340
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00012465
CAS-nummer: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723