Disodium oxalate, Certipur®, Supelco®
Leverancier: Merck
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02407.0060EA 101 EUR
1.02407.0060
Disodium oxalate, Certipur®, Supelco®
Disodium oxalate
Formule: Na₂C₂O₄
MW: 134 g/mol
Smeltpunt: 250…270 °C
Dichtheid: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00012465
CAS-nummer: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 12,08795
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Solubility 37 g/l (20 °C)
Melting Point 250 - 270 °C (decomposition)
Molar Mass 134 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Density 2.27 g/cm3 (20 °C)
pH 8 (30 g/l, H2O, 20 °C)