Disodium oxalate ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Leverancier: VWR Chemicals
Waarschuwing
27978.294EA 166 EUR
27978.294 27978.237
Disodium oxalate ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Disodium oxalate
Formule: Na₂C₂O₄
MW: 134 g/mol
Smeltpunt: 250…270 °C
Dichtheid: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00012465
CAS-nummer: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 12,08795
Voor productie en uitbreiding kunnen wij u ondersteunen!
Vraag naar grote verpakkingen of bulkhoeveelheden die niet op deze pagina beschikbaar zijn en gebruik dit aanvraagformulier voor maatwerk
Ontdek onze service
Speciale pakketten en oplossingen op maat
Ontdek meer
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay Min. 99.8 %
pH (20°C; 3 %) 7.5 - 8.5
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 0.05 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Voor productie en uitbreiding kunnen wij u ondersteunen!
Vraag naar grote verpakkingen of bulkhoeveelheden die niet op deze pagina beschikbaar zijn en gebruik dit aanvraagformulier voor maatwerk
Ontdek onze service
Speciale pakketten en oplossingen op maat
Ontdek meer