Barium oxalate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
13009.06EA
67.5
EUR
13009.06
13009.14
13009.22
Barium oxalate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Barium oxalate
Formule:
C₂BaO₄ MW: 225,35 g/mol Smeltpunt: 400 °C (ontbinding) Dichtheid: 2,658 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00054429 CAS-nummer: 516-02-9 EINECS: 208-216-9 UN: 1564 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,01014 |