Potassium citrate monohydrate ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
45038.36EA
36.9
EUR
45038.36
45038.0E
Potassium citrate monohydrate ≥97%
Potassium citrate monohydrate
Formule:
HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O MW: 324,41 g/mol Smeltpunt: 230 °C (ontbinding) Dichtheid: 1,98 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00150442 CAS-nummer: 6100-05-6 EINECS: 212-755-5 Merck Index: 13,07706 |