Triammonium citrate ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A16973.22EA 71.7 EUR
A16973.22 A16973.36
Triammonium citrate ≥97%
Triammonium citrate
Formule: C₆H₁₇N₃O₇
MW: 243,22 g/mol
Smeltpunt: ∼ 180 °C (ontbinding)
Dichtheid: 1 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00036406
CAS-nummer: 3458-72-8
EINECS: 222-394-5