Triammonium citrate 97-103%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Waarschuwing
271534HEA 87 EUR
271534H
Triammonium citrate 97-103%, GPR RECTAPUR®
Triammonium citrate
Formule: C₆H₁₇N₃O₇
MW: 243,22 g/mol
Smeltpunt: 185 °C
Dichtheid: 1 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00036406
CAS-nummer: 3458-72-8
EINECS: 222-394-5
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay 97 - 103 %
Identification Passes test
pH (20°C; 5 %) 6.0 - 7.5
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm