EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid), Sigma-Aldrich®
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIAL03609-250GEA 76.5 EUR
SIAL03609-250G SIAL03609-1KG
EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid), Sigma-Aldrich®
EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid)
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₈
MW: 292,25 g/mol
Kookpunt: 614 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 220 °C
Dichtheid: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >100 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003541
CAS-nummer: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/41/2297241.jpg