Thioaceetamide ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
A12926.36EA
297
EUR
A12926.36
A12926.14
A12926.22
Thioaceetamide ≥98%
Thioaceetamide
Formule:
CH₃CSNH₂ MW: 75,13 g/mol Smeltpunt: 110…114 °C Dichtheid: 1,37 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00008070 CAS-nummer: 62-55-5 EINECS: 200-541-4 Merck Index: 13,09391 |