Thioureum ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Leverancier: Merck
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07979.1000EA 168 EUR
1.07979.1000 1.07979.0250
Thioureum ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Thioureum
Formule: NH₂CSNH₂
MW: 76,12 g/mol
Smeltpunt: 174…177 °C
Dichtheid: 1,435 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008067
CAS-nummer: 62-56-6
EINECS: 200-543-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09505
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/67/2297267.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Solubility 137 g/l (20 °C)
Melting Point 169 - 173 °C
Molar Mass 76.12 g/mol
Bulk Density 640 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 1.405 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 8 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 440 °C Dust
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous hazardous material