Thioureum, Sigma-Aldrich®
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALT8656-500GEA 129 EUR
SIALT8656-500G SIALT8656-100G SIALT8656-50G
Thioureum, Sigma-Aldrich®
Thioureum
Formule: NH₂CSNH₂
MW: 76,12 g/mol
Smeltpunt: 174…177 °C
Dichtheid: 1,435 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008067
CAS-nummer: 62-56-6
EINECS: 200-543-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09505
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/67/2297267.jpg