Fluoraceetamide
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Gevaar
EHERC13760000EA 107 EUR
EHERC13760000
Fluoraceetamide
Fluoraceetamide
Formule: C₂H₄FNO
MW: 77,06 g/mol
Kookpunt: 259 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 119 °C
CAS-nummer: 640-19-7
EINECS: 211-363-1
Merck Index: 12,04204