Pentafluoropropionic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20956.0050EA
296
EUR
8.20956.0050
8.20956.0010
8.20956.9999
Pentafluoropropionic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Pentafluoropropionic acid
Formule:
C₃HF₅O₂ MW: 164,03 g/mol Kookpunt: 96 °C (1013 hPa) Dichtheid: 1,561 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004170 CAS-nummer: 422-64-0 EINECS: 207-021-6 UN: 2922 ADR: 8 (6.1),II |
Specificaties testresultaten
Solubility | (20 °C) soluble |
Molar Mass | 164.03 g/mol |
Boiling Point | 96 - 97 °C (984 hPa) |
Vapor Pressure | 52 hPa (25 °C) |
Refractive Index | 1.2838 (25 °C, 589 nm) |
Density | 1.57 g/cm3 (20 °C) |