Pentafluoropropionic anhydride 98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO416930050EA
69.6
EUR
ACRO416930050
ACRO416930250
ACRO416931000
Pentafluoropropionic anhydride 98%
Pentafluoropropionic anhydride
Formule:
C₆F₁₀O₃ MW: 310,05 g/mol Kookpunt: 69 °C Dichtheid: 1,57 g/cm³ Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00000429 CAS-nummer: 356-42-3 EINECS: 206-604-2 UN: 3265 ADR: 8,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
GC | ≥96.0 % |