Pentafluoropropionic anhydride 98%
|
Gevaar
|
A14472.06EA
49.5
EUR
A14472.06
A14472.22
A14472.14
Pentafluoropropionic anhydride 98%
Pentafluoropropionic anhydride
Formule:
C₆F₁₀O₃ MW: 310,05 g/mol Kookpunt: 73…74 °C Dichtheid: 1,589 Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00000429 CAS-nummer: 356-42-3 EINECS: 206-604-2 UN: 3265 ADR: 8,II |