1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99.8% for peptide synthesis
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO354861000EA
955
EUR
ACRO354861000
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99.8% for peptide synthesis
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Formule:
C₃H₂F₆O MW: 168,04 g/mol Kookpunt: 59,1 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –4 °C Dichtheid: 1,596 g/cm³ Vlampunt: >100 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00011651 CAS-nummer: 920-66-1 EINECS: 213-059-4 UN: 3265 ADR: 8,I Merck Index: 13,09598 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.02 % (K.F.) |
GC | ≥99.8 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Free amine | ≤0.0002 % |