4,4,4-Trifluoro-1-butanol ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B21460.03EA 66.4 EUR
B21460.03 B21460.06
4,4,4-Trifluoro-1-butanol ≥97%
4,4,4-Trifluoro-1-butanol
Formule: C₄H₇F₃O
MW: 128,09 g/mol
Kookpunt: 122…124 °C
Dichtheid: 1,193
Vlampunt: 52 °C (125 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00041483
CAS-nummer: 461-18-7
UN: 1993
ADR: 3,III