Iodoacetamide ≥98%, Proteomics Grade
Leverancier: VWR Chemicals
Waarschuwing
M216-30GEA 238 EUR
M216-30G
Iodoacetamide ≥98%, Proteomics Grade
Iodoacetamide
Formule: ICH₂CONH₂
MW: 184,96 g/mol
Kookpunt: 266 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 91…94 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00008028
CAS-nummer: 144-48-9
EINECS: 205-630-1
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Loss on drying 1%
Melting point 90 − 93 °C
Protease none detected
Purity 98%