Iodoacetamide
Leverancier: G Bioscienes
Waarschuwing
786-228EA 140 EUR
786-228
Iodoacetamide
Iodoacetamide
Formule: ICH₂CONH₂
MW: 184,96 g/mol
Kookpunt: 266 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 91…94 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00008028
CAS-nummer: 144-48-9
EINECS: 205-630-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III