Joodazijnzuur, Sigma-Aldrich®
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALI4386-100GEA 210 EUR
SIALI4386-100G SIALI4386-25G SIALI4386-10G
Joodazijnzuur, Sigma-Aldrich®
Joodazijnzuur
Formule: C₂H₃IO₂
MW: 185,95 g/mol
Kookpunt: 262 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 80…82 °C
Dichtheid: 2,2694 g/cm³ (85 °C)
Opslagtemperatuur: Vriezer
MDL-nummer: MFCD00002685
CAS-nummer: 64-69-7
EINECS: 200-590-1
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05047