N,N-Dimethyloctylamine 95%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
A12546.18EA 115 EUR
A12546.18 A12546.09 A12546.30
N,N-Dimethyloctylamine 95%
N,N-Dimethyloctylamine
Formule: C₁₀H₂₃N
MW: 157,3 g/mol
Kookpunt: 195 °C
Smeltpunt: –57 °C
Dichtheid: 0,765
Vlampunt: 65 °C (149 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00009558
CAS-nummer: 7378-99-6
EINECS: 230-939-3
UN: 2922
ADR: 8,III