N,N,N'-Trimethylethylenediamine ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
31785.06EA 83.1 EUR
31785.06 31785.03 31785.14
N,N,N'-Trimethylethylenediamine ≥98%
N,N,N'-Trimethylethylenediamine
Formule: C₅H₁₄N₂
MW: 102,18 g/mol
Kookpunt: 116…118 °C
Dichtheid: 0,804
Vlampunt: 9 °C (49 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00014874
CAS-nummer: 142-25-6
EINECS: 205-529-2
UN: 2733
ADR: 3,II