2-Diethylaminoethanol 99%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO114330010EA 30.6 EUR
ACRO114330010 ACRO114330100 ACRO114330025
2-Diethylaminoethanol 99%
2-Diethylaminoethanol
Formule: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Kookpunt: 161 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –70 °C
Dichtheid: 0,88 g/cm³
Vlampunt: 51,5 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002850
CAS-nummer: 100-37-8
EINECS: 202-845-2
UN: 2686
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03139
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA