2-Diethylaminoethanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03273.9027EA 334 EUR
8.03273.9027 8.03273.0100 8.03273.1000 8.03273.9999
2-Diethylaminoethanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Diethylaminoethanol
Formule: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Kookpunt: 162 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –70 °C
Dichtheid: 0,8921 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 52 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002850
CAS-nummer: 100-37-8
EINECS: 202-845-2
UN: 2686
ADR: 8 (3),II
Merck Index: 13,03139
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -70 °C
Molar Mass 117.19 g/mol
Boiling Point 163 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.9 hPa (20 °C)
Flash Point 51 °C
Refractive Index 1.4414 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 10.1 %(V)
Density 0.88 g/cm3 (25 °C)
pH 11.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 270 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material