N,N,N',N'-Tetraethylethyleendiamine 99+%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO155590100EA 51.4 EUR
ACRO155590100 ACRO155595000 ACRO155591000
N,N,N',N'-Tetraethylethyleendiamine 99+%
N,N,N',N'-Tetraethylethyleendiamine
Formule: C₁₀H₂₄N₂
MW: 172,31 g/mol
Kookpunt: 189…192 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 0,808 g/cm³
Vlampunt: 58 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00009055
CAS-nummer: 150-77-6
EINECS: 205-770-3
UN: 2734
ADR: 8,II
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4333 to 1.4353 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %