1,4-Diisocyanatobutane 97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO314380050EA
227
EUR
ACRO314380050
ACRO314380250
ACRO314380010
1,4-Diisocyanatobutane 97%
1,4-Diisocyanatobutane
Formule:
C₆H₈N₂O₂ MW: 140,14 g/mol Kookpunt: 102…104 °C (14 mmHg) Smeltpunt: 185…187 °C Dichtheid: 1,1 g/cm³ Vlampunt: 106 °C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00075559 CAS-nummer: 4538-37-8 UN: 2206 ADR: 6.1,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |