Hexamethyleen-1,6-diisocyanaat ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
Packaged under argon.
43803.18EA 29.1 EUR
43803.18 43803.30
Hexamethyleen-1,6-diisocyanaat ≥98%
Hexamethyleen-1,6-diisocyanaat
Formule: C₈H₁₂N₂O₂
MW: 168,2 g/mol
Kookpunt: 255 °C
Smeltpunt: –67 °C
Dichtheid: 1,05
Vlampunt: 130 °C (266 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002047
CAS-nummer: 822-06-0
EINECS: 212-485-8
UN: 2281
ADR: 6.1,II