Ethylisothiocyanaat ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
A19492.22EA 76.3 EUR
A19492.22 A19492.14 A19492.36
Ethylisothiocyanaat ≥97%
Ethylisothiocyanaat
Formule: C₃H₅NS
MW: 87,15 g/mol
Kookpunt: 130…132 °C
Smeltpunt: –6 °C
Dichtheid: 0,995
Vlampunt: 32 °C (89 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004820
CAS-nummer: 542-85-8
EINECS: 208-831-2
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03848