Ethanolamine ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
A11697.36EA
35
EUR
A11697.36
A11697.0E
Ethanolamine ≥98%
Ethanolamine
Formule:
NH₂CH₂CH₂OH MW: 61,08 g/mol Kookpunt: 169…170 °C Smeltpunt: 10 °C Dichtheid: 1,012 Vlampunt: 93 °C (199 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00008183 CAS-nummer: 141-43-5 EINECS: 205-483-3 UN: 2491 ADR: 8,III Merck Index: 13,03762 |