6-Aminohexan-1-ol 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
L14157.06EA 58.7 EUR
L14157.06 L14157.03
6-Aminohexan-1-ol 97%
6-Aminohexan-1-ol
Formule: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Kookpunt: 136…139 °C (30 mmHg)
Smeltpunt: 55…58 °C
Vlampunt: 133 °C (271 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008241
CAS-nummer: 4048-33-3
EINECS: 223-748-1