Ethyleendiamine 99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
A12132.0DEA
321
EUR
A12132.0D
A12132.AE
A12132.0F
A12132.AP
Ethyleendiamine 99%
Ethyleendiamine
Strongly basic amine useful as a building block in chemical synthesis
Formule:
C₂H₈N₂ MW: 60,1 g/mol Kookpunt: 117…118 °C Smeltpunt: 8…11 °C Dichtheid: 0,899 Vlampunt: 38 °C (100 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00008204 CAS-nummer: 107-15-3 EINECS: 203-468-6 UN: 1604 ADR: 8,II Merck Index: 13,03829 |