Ethyleendiamine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00947.9051EA 1720 EUR
8.00947.9030 8.00947.9051 8.00947.9025 8.00947.0500 8.00947.9050 8.00947.0100 8.00947.4500 8.00947.9180 8.00947.2500 8.00947.1000 8.00947.9999
Ethyleendiamine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Ethyleendiamine
Formule: C₂H₈N₂
MW: 60,1 g/mol
Kookpunt: 117 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 8,5 °C
Dichtheid: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 34 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008204
CAS-nummer: 107-15-3
EINECS: 203-468-6
UN: 1604
ADR: 8 (3),II
Merck Index: 13,03829
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/69/2299969.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 11 °C
Molar Mass 60.10 g/mol
Boiling Point 116 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 12 hPa (20 °C)
Flash Point 38 °C
Explosion Limit 2.5 - 16.3 %(V)
Density 0.897 g/cm3 (20 °C)
pH 12.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 405 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material