Ethyleendiamine
Leverancier: Wako
|
Gevaar
|
WAKO169-21443EA
0
EUR
WAKO169-21443
Ethyleendiamine
Ethyleendiamine
Formule:
C₂H₈N₂ MW: 60,1 g/mol Kookpunt: 117 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 8,5 °C Dichtheid: 0,898 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 34 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00008204 CAS-nummer: 107-15-3 EINECS: 203-468-6 UN: 1604 ADR: 8,II Merck Index: 13,03829 |