1,3-Diaminopropane for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08272.0500EA
49.1
EUR
8.08272.0500
8.08272.0100
8.08272.9999
8.08272.7500
8.08272.9045
1,3-Diaminopropane for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,3-Diaminopropane
Formule:
C₃H₁₀N₂ MW: 74,13 g/mol Kookpunt: 140 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –12 °C Dichtheid: 0,863 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 48 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00008228 CAS-nummer: 109-76-2 EINECS: 203-702-7 UN: 2922 ADR: 8 (6.1),I |
Specificaties testresultaten
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -12 °C |
Molar Mass | 74.12 g/mol |
Boiling Point | 137 - 140 °C (1013 mbar) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 50 °C |
Refractive Index | 1.4575 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 2.8 - 15.2 %(V) |
Density | 0.89 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Ignition Point | 350 °C |