1,5-Diaminopentane 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO112320250EA 336 EUR
ACRO112320250 ACRO112320050
1,5-Diaminopentane 98%
1,5-Diaminopentane
Formule: C₅H₁₄N₂
MW: 102,18 g/mol
Kookpunt: 178…180 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 9 °C
Dichtheid: 0,87 g/cm³
Vlampunt: 62 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008239
CAS-nummer: 462-94-2
EINECS: 207-329-0
UN: 2735
ADR: 8,II
Merck Index: 12,01645
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %