Hexymethyleendiamine 99.5+%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO120645000EA
74
EUR
ACRO120645000
ACRO120640010
ACRO120641000
ACRO120640051
Hexymethyleendiamine 99.5+%
Hexymethyleendiamine
Formule:
C₆H₁₆N₂ MW: 116,21 g/mol Kookpunt: 204…205 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 38…41 °C Vlampunt: 81 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00008243 CAS-nummer: 124-09-4 EINECS: 204-679-6 UN: 2280 ADR: 8,III Merck Index: 13,04713 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White Crystalline low melting mass (May discolor on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 38 to 41 °C |
Water | ≤0.05 % (K.F.) |
GC | ≥99.50 % |
Titration with HClO4 | 99.5 to 100.5 % |