Dibutylamine ≥99%, purified
Leverancier: VWR Chemicals
Waarschuwing
23337.293EA 37.7 EUR
23337.293
Dibutylamine ≥99%, purified
Dibutylamine
Formule: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Kookpunt: 159 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –62 °C
Dichtheid: 0,759 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 43 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00009429
CAS-nummer: 111-92-2
EINECS: 203-921-8
UN: 2248
ADR: 8 (3),II
Merck Index: 13,03058
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/15/2300315.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay Min. 99 %